Få mere at vide
Hirschmann™ Lyst forede tællekamre
Artikelnummer. 10528961
Produkttype:
Tællekammer (Burker)
Tællekammer (Fuch-Rosenthal)
Tællekammer (Neubauer)
Tællekammer (Thoma)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10528961
Brand: Hirschmann™ 8100210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer 2 hæmocytometer glasdæksler.
  • Dobbelt net kendelse
  • Lyst foret
  • Med LOT-nummer på emballagen
  • Mærket med: kan bruges indtil, CE i henhold til IVD 98/79 EC
Tekniske data
Produkttype Tællekammer (Fuch-Rosenthal)
Dybde (metrisk) 0.2 mm
Certificeringer/compliance CE i henhold til IVD 98/79 EF
Inkluderer 2 hæmocytometer glasdæksler