Få mere at vide
Bright børstning guld, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411037
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411037 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 15411037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012943.04
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bright Brushing Gold
Farve Rød til brun
Kogepunkt 156 °C
Mængde 2 g
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Behageligt
Form Væske
MDL nummer MFCD00003436
FN nummer UN1993