Få mere at vide
MP Biomedicals™ Briggs N saltblanding, pulver
Artikelnummer. 11425632 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425632 50 kg 50kg
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425632 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290283450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26010.00 DKK
    24777.24 DKK / 50kg
    Spare 1232.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Saltblanding til forskningsdyrs kost.
  • Salt blanding
  • Til forskning i dyrenes kost
  • Pulver
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Undersøg dyrekost
Mængde 50 kg