Få mere at vide
MP Biomedicals™ Briggs N saltblanding, pulver
Artikelnummer. 11405632 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405632 2 kg 2kg
11415632 10 kg 10kg
11425632 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405632 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290283402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    1449.65 DKK / 2kg
    Spare 75.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saltblanding til forskningsdyrs kost.
  • Salt blanding
  • Til forskning i dyrenes kost
  • Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Undersøg dyrenes kost
Mængde 2 kg