Få mere at vide
WTW™ Broelektrolyt til ionselektive og gasfølsomme elektroder
pH-område:
5,5 til 8
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med ionselektive måleprocedurer er det vigtigt at forhindre, at den ion, der skal måles, kommer ind i prøven via referenceelektrodens broelektrolyt. Især ionerne Cl-, K+ eller NO3-, der ofte anvendes i elektrokemiske applikationer, må aldrig komme ind i prøven via broelektrolytten under måling af disse ioner. Derfor er der en speciel respektive broelektrolyt til hver målemetode.
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 5,5 til 8 |
| Type | Bro elektrolyt |
| Til brug med (udstyr) | Brug med ion-selektive og gasfølsomme elektroder såsom ammoniak(NH4+), brom(Br-), cadmium(Cd2+) og mange flere |
| Volumen (metrisk) prøve | 250 mL |