Få mere at vide
Brexpiprazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brexpiprazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29) |
| Formel vægt | 433.1824 |
| Procent renhed | >95% |