missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brexpiprazole S-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brexpiprazole S-Oxide |
| CAS | 1191900-51-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 H27 N3 O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Brexpiprazole S-Oxide, 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(1-oxidobenzo[b]thien-4-yl)-1-piperazinyl]butoxy]- (ACI), 7-[4-[4-(1-Oxidobenzo[b]thien-4-yl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O3S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)31-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-32(24)30/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29) |
| SMIL | O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5c4C=CS5=O)ccc2C=C1 |
| IUPAC navn | 7-[4-[4-(1-oxo-1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.565 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?