Få mere at vide
Brexpiprazole, Mikromol™
Beskrivelse
Brexpiprazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brexpiprazole |
| CAS | 913611-97-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Brexpiprazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H27 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-(4-benzo[b]thien-4-yl-1-piperazinyl)butoxy]-, 7-[4-(4-(Benzo[b]thien-4-yl)-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole, OPC 34712 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-9-7-19-6-8-20(18-22(19)26-25)30-16-2-1-11-27-12-14-28(15-13-27)23-4-3-5-24-21(23)10-17-31-24/h3-10,17-18H,1-2,11-16H2,(H,26,29) |
| SMIL | O=C1Nc2cc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)ccc2C=C1 |
| IUPAC navn | 7-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Vis mere |