missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brexpiprazole 5-1H-Quinolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brexpiprazole 5-1H-Quinolin-2-one |
| CAS | 2116542-20-0 |
| Molekylær formel | C25H27N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-[4-[4-(Benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxyl]-1H-quinolin-2-one, Brexpiprazole Impurity-4 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N3O2S/c29-25-10-9-19-21(26-25)5-3-7-23(19)30-17-2-1-12-27-13-15-28(16-14-27)22-6-4-8-24-20(22)11-18-31-24/h3-11,18H,1-2,12-17H2,(H,26,29) |
| SMIL | O=C1Nc2cccc(OCCCCN3CCN(CC3)c4cccc5sccc45)c2C=C1 |
| IUPAC navn | 5-[4-[4-(1-benzothiophen-4-yl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.57 |
| Formel vægt | 433.1824 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?