Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ølgær
Artikelnummer. 10120862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120862 1 kg 1kg
10088951 5 kg 5kg
10101152 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120862 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 368080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68876-77-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68876-77-7
MDL nummer MFCD00132595
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brewers yeast
Farve Brun til flødeskum
Antændelsesrest 9.0% max. (on dry substance)
Tab ved tørring 8.0% max.
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver