Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ølgær
Artikelnummer. 10088951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 10088951
Brand: Thermo Scientific Chemicals 368080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68876-77-7
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68876-77-7
MDL nummer MFCD00132595
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brewers yeast
Farve Brun til flødeskum
Antændelsesrest 9.0% max. (on dry substance)
Tab ved tørring 8.0% max.
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Fysisk form Pulver