Få mere at vide
MedChemExpress Brevianamide F
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.33 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 38136-70-8 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.3% |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Cyclo(L-Pro-L-Trp) |
| Mål | PI3K∣Bacterial |
| Vis mere |