Få mere at vide
MedChemExpress Brevianamide F
Artikelnummer. 16409556
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16409556 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16409556 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY100385
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Brevianamide F (Cyclo(L-Pro-L-Trp)) is a mycotoxin isolated from Colletotrichum gloeosporioides, with antibacterial activity. Brevianamide F shows potent PI3Kα inhibitory activity with an IC50 of 4.8 μM.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 283.33 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 38136-70-8
Produkttype Natural Products
Renhed 99.3%
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (176.47 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Cyclo(L-Pro-L-Trp)
Mål PI3K∣Bacterial