Få mere at vide
BrettPhos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BrettPhos |
| CAS | 1070663-78-3 |
| Molekylær formel | C35H53O2P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dicyclohexyl[3,6-dimethoxy-2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]phosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C35H53O2P/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | dicyclohexyl-[3,6-dimethoxy-2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 536.77 |
| Formel vægt | 536.3783 |