Få mere at vide
BrettPhos Palladacycle 3. generation, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15452927 5 g 5g
15462927 250 mg 250mg
15442927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15452927 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047250.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1470372-59-8
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1470372-59-8
MDL nummer MFCD22572666
Synonym [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Specifications
Kemisk navn eller materiale BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 906.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof