missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Brequinar sodium

Beskrivelse
Brequinar sodium is a potent and selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (IC50 = ∽20 nM). Causes depletion of pyrimidine nucleotides. Exhibits minimal inhibition against a panel of >400 kinases. Triggers differentiation of AML cell lines (ED50 = ∽ 1 μM. Note uridine concentration effects ED50 value). Causes differentiation and depletion of leukemia-initiating cells in vivo. Antimetabolite.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Fluoro-2-(2′-fluoro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid sodium |
| CAS | 96201-88-6 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | DHODH Inhibitors |
| Molekylær formel | C23H14F2NO2Na |
| Formel vægt | Observed MW: 397.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?