Få mere at vide
Brequinar Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brequinar Sodium |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H15F2NO2.Na/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;/h2-12H,1H3,(H,27,28);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 397.089 |