Få mere at vide
MedChemExpress Bremelanotide Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.18% |
| CAS | 1607799-13-2 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvægt (g/mol) | 1085.22 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 36 mg/mL (33.17 mM) |
| Synonym | PT-141 Acetate |