Få mere at vide
Brefeldin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brefeldin A |
| CAS | 20350-15-6 |
| Molekylær formel | C16 H24 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (1S,2E,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihydroxy-7-methyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.36 |
| Formel vægt | 280.1675 |