Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brefeldin A, naturlig
Artikelnummer. 10350834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10350834 5 mg Glasflaske 5mg
10657631 25 mg Glasflaske 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10350834 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 297140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20350-15-6
Molekylær formel C16H24O4
Molekylvægt (g/mol) 280.36
MDL nummer MFCD00083258,MFCD12913297
InChI nøgle KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonym brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
IUPAC navn (1S,7S,10E,12R,13R,15S)-12,15-dihydroxy-7-methyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-on
SMIL C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brefeldin A
Smeltepunkt 201.0°C to 205.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mg
Merck Index 15, 1374
Specifik rotation + 93.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: 10 mg/mL methanol
Formel vægt 280.35
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver