Tekniske data
| CAS | 20350-15-6 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C16H24O4 |
| MDL nummer | MFCD00083258,MFCD12913297 |
| InChI nøgle | KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N |
| SMIL | C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyclopenta[f]oxacyclotridecan-4-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.36 |
| PubChem CID | 133640201 |