Få mere at vide
Brefeldin A, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484739
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484739 50 mg -
15464739 10 mg 10mg
15474739 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62340.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20350-15-6 | C16H24O4 | 280.36 g/mol
Brefeldin A-medieret apoptose er blevet observeret i humane tumorceller. Det er et antibiotikum, der anvendes i cellekultur og til at hæmme proteinsekretion i pattedyrsceller og andre eukaryote celler ved at interferere med funktionen af Golgi-apparatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Brefeldin En medieret apoptose er blevet observeret
i humane tumorceller. Det er et antibiotikum, der anvendes i cellekultur og til at hæmme proteinsekretion i pattedyrs- og andre eukaryote celler ved at interferere med funktionen af Golgi-apparatet.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, dichlormethan og ethanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20350-15-6
Molekylær formel C16H24O4
Molekylvægt (g/mol) 280.36
MDL nummer MFCD00083258,MFCD12913297
InChI nøgle KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Synonym brefeldin a, cyanein, decumbin, bfa
PubChem CID 133640201
SMIL C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@@H](O)\C=C\C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brefeldin A
Smeltepunkt 201°C to 205°C
Farve Hvid
Mængde 50 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 25191
Merck Index 14,1369
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylsulfoxide,dichloromethane and ethanol. Slightly soluble in water.
IUPAC navn (1S,6S,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-1H,4H,6H,7H,8H,9H,11aH,12H,13H,14H,14aH-cyclopenta[f]oxacyclotridecan-4-on
Formel vægt 280.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver