Få mere at vide
STEMCELL Technologies Brefeldin A
Descrizione
- Brefeldin A is a fungal lactone antibiotic, produced by many species, including Eupenicillium brefeldianum (Klausner et al.) It reversibly interferes with protein trafficking and secretion mediated by the Golgi apparatus and endoplasmic reticulum by indirect inhibition of ADP-ribosylation factor (ARF; Klausner et al.; Helms & Rothman; Robinson et al.; Morinaga et al.; Moss & Vaughan; Nebenführ et al.; Ktistakis et al.) Brefeldin A binds to Sec7-containing guanine-exchange factor (GEF) at the ARF-GDP-Sec7 interface, preventing the conformational change required to release GDP and activate ARF (Mossessova et al.)
Specifica
Specifica
| CAS | 20350-15-6 |
| Synonym | Ascotoxin; BFA; Cyanein; Decumbin; Nectrolide; NSC 56310; NSC 89671; NSC 107456; NSC 244390; Synergisidin |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C16H24O4 |
| Renhed | ≥98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?