Få mere at vide
Brady™ Breaker Lockout Kit
Artikelnummer. 11791945 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå/grøn/rød/gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11791945 Blå/grøn/rød/gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11791945 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 090891
På lager
Lås dine overdimensionerede og uregelmæssigt formede kontakter sikkert ude med 480-600V Breaker Lockout Kit.
  • Monteringsskinnerne er selvklæbende og monteres permanent på et elektrisk panel - rengør blot paneloverfladen og klæber - ingen boring nødvendig.
  • Farvekodede blokeringsbjælker kan bruges til at angive, om afbryderen er låst fra (rød) eller tændt (grøn).
  • Hvert sæt indeholder: 2 gule monteringsskinner, 1 rød spærrestang, 1 grøn spærrestang og 3 spritservietter.
Tekniske data
Produkttype Breaker Lockout Kit
Alternativt varenummer EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK SÆT
Farve Blå/grøn/rød/gul
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Dybde (engelsk) 0,7 tommer
Dybde (metrisk) 17.78 mm
Oversigt 480 til 600 V Breaker Lockout Kit
Dimensioner (D x B x H) 17.78 x 101.60 x 20.32 mm
Dimensioner (L x B) 101.60 x 20.32 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 20.32 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6 mm