Få mere at vide
Gilac™ Brødbeholder
Artikelnummer. 17968641
Skift visning
Volumen (metrisk):
150 l
180 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17968641 150 l
17918861 180 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968641 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G180523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.75 DKK
    858.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 332.77 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brødbeholder stables, når den er tom; perforeret for øget produktbevaring, kvalitet og friskhed.
  • Brødbeholder, stabling, når den er tom.
  • Perforeret for øget produktkonserveringskvalitet og friskhed.
  • 150 L: rummer 55/60 250 g baguettes eller 40/45 400 g brød.
  • Kompatibel med GILAC 4- og 6-hjulede dukker.
Tekniske data
Produkttype Brødbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Beige
Volumen (engelsk) 39,6 gal.
Volumen (metrisk) 150 l