Få mere at vide
Gilac™ Brødkurv
Artikelnummer. 17948901
Skift visning
Volumen (metrisk):
8 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17948901 8 l
1 options
Artikelnummer. 17948901 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G600421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.70 DKK
    86.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.23 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brødkurven har enestående holdbarhed selv i den intensive cyklus.
  • Plast brødkurv.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive cyklus.
  • Ideel til institutionelle cateringbehov.
  • Stabling og derfor pladsbesparende ved opbevaring.
Tekniske data
Produkttype Brødkurv
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 8 l