Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ BrdU farvningsbuffersæt til flowcytometri
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Cyklusceller inkuberes med 5-brom-2′ -deoxyuridin (BrdU), en syntetisk analog af thymidin, som inkorporeres i nysyntetiseret genomisk DNA under mitosens S-fase
- Efter DNA-denaturering farves cellerne til BrdU-inkorporering sammen med enhver anden celleoverflade og/eller intracellulære mål af interesse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | BrdU Farvning |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farvningsbuffersæt |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 1 kit |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.