missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BRD73954, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493607
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493607 50 mg -
16450068 5 mg -
16407598 10 mg 10mg
16403616 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BRD73954 ia a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 of 36 nM and 120 nM for HDAC6 and HDAC8, respectively.

BRD73954 ia a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 of 36 nM and 120 nM for HDAC6 and HDAC8, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BRD73954
Fysisk form Solid
CAS 1440209-96-0
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (87.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=C1)NO
Molekylvægt (g/mol) 284.31
Formel vægt 284.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.