missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BRD 73954
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18790528
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18790528 10 mg
18765798 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18790528 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6284/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Dual histone deacetylase (HDAC) 6/8 inhibitor

BRD 73954 is a dual histone deacetylase (HDAC) 6/8 inhibitor. IC50 values are 0.036 μM, 0.12 μM, 9 μM, >33 μM, for HDAC6, HDAC8, HDAC2 and HDAC4, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
CAS 1440209-96-0
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H16N2O3
Formel vægt Observed MW: 284.31
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.