Få mere at vide
BRD 6989, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Cyclin-dependent Kinase Inhibitors
Brand:  Tocris Bioscience 6438/10
Encompass
Produktkode 15917950
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Binds and inhibits Cdk8 in complex with cyclin C (IC50 ~ 200 nM). Enhances IL-10 production in activated human and murine macrophages and dendritic cells (EC50 is approximately 1 μM for IL-10 production in bone marrow-derived dendritic cells). Also inhibits CDK19 in complex with cyclin C.
Tekniske data
Tekniske data
642008-81-9
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-4-(3-pyridinyl)-3-quinolinecarbonitrile
10 mg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.