Få mere at vide
BRD 4354, MedChemExpress
Beskrivelse
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BRD 4354 |
| CAS | 315698-07-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23ClN4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.89 |
| Formel vægt | 382.89 |
| Vis mere |