Få mere at vide
Brassinolide >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brassinolide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25+,27+,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 480.3451 |