Få mere at vide
Brassilexin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brassilexin |
| CAS | 119752-76-0 |
| Molekylær formel | C9 H6 N2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 8H-Isothiazolo[5,4-b]indole, Brassilexine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2S/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-10-12-9(7)11-8/h1-5,11H |
| SMIL | c1ccc2c(c1)[nH]c3sncc23 |
| IUPAC navn | 4H-[1,2]thiazolo[5,4-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.22 |
| Formel vægt | 174.0252 |