missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brassilexin, TRC

Artikelnummer. 30332140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332140 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB676870100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brassilexin
CAS 119752-76-0
Molekylær formel C9 H6 N2 S
Mængde 100 mg
Synonym 8H-Isothiazolo[5,4-b]indole, Brassilexine
InChI formel InChI=1S/C9H6N2S/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-10-12-9(7)11-8/h1-5,11H
SMIL c1ccc2c(c1)[nH]c3sncc23
IUPAC navn 4H-[1,2]thiazolo[5,4-b]indole
Molekylvægt (g/mol) 174.22
Formel vægt 174.0252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.