Få mere at vide
Brannan™ Forreste termometerkasse i messing
Artikelnummer. p-8008998
Længde (metrisk):
155 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13099172
Brand: Brannan™ 47/432/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brannan™ Messing Slot Front Termometer Case beskytter et standard 6,5 mm diameter laboratorietermometer mod brud og inkluderer en slidsfront til nem aflæsning, en ophængsring i toppen og huller i pæreenden for at sikre hurtig reaktion på temperaturen.
  • Solid messing konstruktion
  • Designet med frontåbning til temperaturaflæsning
  • Inkluderer en ophængsring til ophængning
  • Har huller i pæreenden for at sikre hurtig temperaturrespons
Tekniske data
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Messing
Produkttype Termometerkasse
Til brug med (udstyr) Laboratorie termometer