Få mere at vide
Brannan™ Forreste termometerkasse i messing
Beskrivelse
Brannan™ Messing Slot Front Termometer Case beskytter et standard 6,5 mm diameter laboratorietermometer mod brud og inkluderer en slidsfront til nem aflæsning, en ophængsring i toppen og huller i pæreenden for at sikre hurtig reaktion på temperaturen.
- Solid messing konstruktion
- Designet med frontåbning til temperaturaflæsning
- Inkluderer en ophængsring til ophængning
- Har huller i pæreenden for at sikre hurtig temperaturrespons
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Materiale | Messing |
| Produkttype | Termometerkasse |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorie termometer |