Få mere at vide
Brannan™ Forreste termometerkasse i messing
Artikelnummer. 13089172
Skift visning
Længde (metrisk):
155 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13089172 155 mm Hver
13099172 305 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13089172 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 47/732/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40 DKK
    40.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.99 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brannan™ Messing Slot Front Termometer Case beskytter et standard 6,5 mm diameter laboratorietermometer mod brud og inkluderer en slidsfront til nem aflæsning, en ophængsring i toppen og huller i pæreenden for at sikre hurtig reaktion på temperaturen.
  • Solid messing konstruktion
  • Designet med frontåbning til temperaturaflæsning
  • Inkluderer en ophængsring til ophængning
  • Har huller i pæreenden for at sikre hurtig temperaturrespons
Tekniske data
Længde (metrisk) 155 mm
Materiale Messing
Produkttype Termometerkasse