Tekniske data
| Produkttype | Reagensglasholder |
| Til brug med (applikation) | Til 45 mm dia. Rør |
| Inkluderer | med træhåndtag |
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 225 mm |
| Materiale | Messing |