Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lige kompressionsunion af messing
Artikelnummer. p-7138694
Slangestørrelse:
1/16 tommer.
1/2 tomme
1/4 tommer
1/8 tomme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11875403
Brand: Cole-Parmer™ 3141200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver meget god kemikalieresistens. Ideel, når du arbejder med stive rør, inklusive rør fremstillet af fluorpolymerer, anden stiv plast og metaller
  • Meget god kemikalieresistens.
  • Kompressionsfittings fungerer godt med stive rør som PTFE eller polypropylen.
  • En kompressionsfitting har en møtrik, der komprimerer stive rør mod fittingslegemet til højtryksanvendelser.
  • Kompressionsforbindelsesfamilien er ideel, når du arbejder med stive slanger.
  • Når du vælger dine fittings, skal du overveje din slangetype, materialekompatibilitet og temperatur- og trykforhold.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Messing
Min. Driftstemperatur (engelsk) -85 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65 °C
Slangestørrelse 1/4 tommer
Maksimalt tryk 400 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 482 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Lige kompressionsunion