Få mere at vide
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Artikelnummer. 12950800
Encompass
Skift visning
Flowhastighed:
Høj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
12950800 Høj Hver
1 options
Artikelnummer. 12950800 Leverandør Gas Arc™ Leverandørnr. 3960001025
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Cylinder pressure up to 300bar
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Tekniske data
Tilslutningstype Two gauge multi stage
Leveringstryk 60 bar
Membranmateriale Stainless Steel
Type Gas Regulator
Filtermateriale Stainless Steel
Flowhastighed Høj
Til brug med (applikation) These include 24 hour life support systems, food and drink processing, high tech manufacturing controls and numerous other industrial applications.
Til brug med (udstyr) cylinder
Gasser målt Carbon Dioxide
Måler Two
Materiale Brass, Stainless Steel
Antal etaper Multi
Trykområde (indløb) 60 bar
Trykområde (udløb) 0 to 10 bar
Aflastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) måler 316 L