Få mere at vide
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Artikelnummer. 12920800
Encompass
Skift visning
Flowhastighed:
Høj
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
12920800 Høj Hver
1 options
Artikelnummer. 12920800 Leverandør Gas Arc™ Leverandørnr. 3960000042
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Cylinder pressure up to 300bar
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Robust brass construction to meet industry requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
  • Propane regulator is plugged
Tekniske data
Tilslutningstype Two gauge multi stage
Leveringstryk 300 bar
Membranmateriale Stainless Steel
Type Gas Regulator
Filtermateriale Stainless Steel
Flowhastighed Høj
Til brug med (applikation) These include 24 hour life support systems, food and drink processing, high tech manufacturing controls and numerous other industrial applications.
Til brug med (udstyr) cylinder
Gasser målt Argon
Måler Two
Materiale Brass, Stainless Steel
Antal etaper Multi
Trykområde (indløb) 300 bar
Trykområde (udløb) 0 to 10 bar
Aflastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) måler 316 L