Få mere at vide
Gas Arc™ Brass Stainless Steel Gas Regulator
Artikelnummer. 12980810
Encompass
Skift visning
Tilslutningstype:
To-gauge flertrins
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
12980810 To-gauge flertrins Hver
1 options
Artikelnummer. 12980810 Leverandør Gas Arc™ Leverandørnr. 3960001780
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Cylinder pressure up to 300bar
  • Laboratory use, high purity
  • Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
  • Two gauge single and multi stage
  • Cylinder pressure up to 300bar
  • Plated brass construction to meet laboratory requirements
  • Tamper proof high flow safety relief valve
  • Safety gauges to BS EN ISO 562
  • Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
  • Outlet connection: 1/4 inch NPT female
  • 316L stainless steel diaphragm
  • 316L stainless steel cased nickel plated cylinder contents and outlet pressure gauges (vacuum facility on outlet pressure gauge)
Tekniske data
Tilslutningstype To-gauge flertrins
Leveringstryk 300 bar
Membranmateriale Stainless Steel
Type Gas Regulator
Filtermateriale Stainless Steel
Flowkapacitet Tamper proof high flow
Til brug med (applikation) This essential for specialty gas control applications throughout laboratory, research and development, analytical facilities and many industries.
Til brug med (udstyr) Cylinder
Gasser målt Oxygen/Inert
Måler Two
Manometertryk (metrisk) 300 bar
Materiale Brass, Stainless Steel
Antal etaper Multi
Driftstemperaturområde (metrisk) -20°C to +60°C
Porttype NPT Female
Trykområde (indløb) 20 bar
Trykområde (udløb) 0 to 10 bar
Aflastningsventil Tamper proof high flow safety
Diameter (metrisk) membran 316 L
Diameter (metrisk) måler 316 L