Få mere at vide
Fisherbrand™ Messing (rustfrit stål) kalibreringsvægtsæt, klasse M1
Artikelnummer. 15525139 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
1 g til 5 kg
Artikelnummer.
15525139 1 g til 5 kg
1 options
Artikelnummer. 15525139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8770.28 DKK
    6575.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2195.28 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 kalibreringsvægt
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation M1
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1 g til 5 kg
Masse 1 g til 5 kg