Få mere at vide
Messingkugler, legering 260, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496785
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496785 100 Pc. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15496785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045162.KN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brass
CAS 7440-50-8
Udseende Kobberfarvede kugler
Mængde 100 Pc.
Lugt Lugtfri
Form Sfære
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052