Få mere at vide
Masterflex™ Hangevindadapter, messing
Trådstørrelse:
NPTM 0,125 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Temperaturområde:– 65 til 121 °C
- God kemisk resistens
- Anbefales ikke til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Passer 0,25 tommer. ID slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -65 °C |
| Emballagemængde | 5/Pk. |
| Trådstørrelse | NPTM 0,125 tommer. |
| Form | Lige |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |