Få mere at vide
Buerkle™ Nedsænkningscylinder af messing
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Højde (metrisk):
300 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Afskruet top muliggør nem rengøring
- Høj vægt for hurtig sænkning
- Robust håndtag
- Bestil det passende sænkekabel samtidig
- Testet til brug i Ex-beskyttelseszone 0
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MiniSampler |
| Materiale | Forniklet messing |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Væskeprøveudtagning |
| Inkluderer | Nedsænkningscylinder |
| Lukningsmateriale | Forniklet messing |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Punktprøveudtagning, prøver på alle lag og bundprøveudtagning |
| Vis mere |