Få mere at vide
Gas Arc™ Brass Gas Regulator
Diameter (metrisk) måler:
3/8 mm
9,525 x 6,35 mm
9,525 x 9,525 mm
Tilslutningstype:
—
G3/8 BSP V/H Messing Udvendig
Kvinde H/H
Kvinde V/H
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | — |
| Type | Gas Regulator |
| Til brug med (udstyr) | Cylinder |
| Materiale | Brass |
| Diameter (metrisk) måler | 9,525 x 9,525 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.