Få mere at vide
Gas Arc™ Brass Gas Regulator
Artikelnummer. 12920840
Encompass
Diameter (metrisk) måler:
3/8 mm
9,525 x 6,35 mm
9,525 x 9,525 mm
Tilslutningstype:
G3/8 BSP V/H Messing Udvendig
Kvinde H/H
Kvinde V/H
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12920840
Brand: Gas Arc™ GCP07006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tekniske data
Tilslutningstype Kvinde H/H
Type Gas Regulator
Til brug med (udstyr) Cylinder
Gasser målt Oxygen
Materiale Brass
Diameter (metrisk) måler 9,525 x 6,35 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.