Beskrivelse
- Med Easy-Click , sikker og praktisk lukning for hurtig flaskebytning
- Høj vægt (3,3 kg) for hurtig sænkning
- Flaske lavet af gennemsigtigt glas 1000mL indhold
- Højde med håndtag 330mm
- Bestil det passende sænkekabel samtidig
- Testet til brug i Ex-beskyttelseszone 0
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper flaske |
| Materiale | Gennemsigtigt glas, forniklet messing, elektrisk ledende polyamid |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Glasflaske, Easy-click lukning |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN, Eksplosionsgruppe IIA, IIB og IIC, til brug i zone 0 og 1 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 148 mm |
| Højde (metrisk) | 330 mm |