Få mere at vide
Witeg™ Korkboresæt af messing
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 til 11 mm
5 til 18,75 mm
5 til 26,25 mm
Beskrivelse
- Cork
- Brass
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cork Borer Set |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 til 18,75 mm |
| Materiale | Brass |
| Mængde | 12Pack |